문서
GF35507976
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.4 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.025mm
동의어(들):
IM301650
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 355-079-76
길이
0.5 m
두께
0.4 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable