주요 문서
755672
Sigma-Aldrich
Aluminum-scandium alloy
Al 98 wt. %, Sc 2 wt. %, 99.5% trace metals basis
동의어(들):
Al-Sc, Aluminum scandium master alloy
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩754,145
₩754,145
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩754,145
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩754,145
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99.5% trace metals basis
양식
ingot (20mmx25.4mmx25.4mm +/- 0.3mm)
구성
Al, 98 wt. %
Sc, 2 wt. %
mp
655 °C (lit.)
SMILES string
[AlH3].[Sc]
InChI
1S/Al.Sc.3H
InChI key
JJWKWQDCAMHJNV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Sc content 1.5-2.5 wt. %
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Stock, J.-R.; Koehler, B.; Bomas, H.; Zoch, H.-W.
Materials & Design, 31, S76-S76 (2010)
Tomus, D.; Qian, M.; Brice, C.A.; Muddle, B.C.
Scr. Mater., 63, 151-151 (2010)
Marquis, E.A.; Seidman, D.N.; Dunand, D.C.
Acta Materialia, 50, 4021-4021 (2002)
문서
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.