GF57980986
동의어(들):
FE226010
1 of 10
GF26340689
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
GF52106307
Sigma-Aldrich
12310
Iron
11009
Aluminum
203122
Copper
326453
NIST865
Inconel® 625
266558
Supelco
1.02703
44890
powder
Goodfellow 579-809-86
200 g
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.