주요 문서
GF56405246
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), mesh, nominal aperture 21ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 41ám
동의어(들):
ES308704
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩4,071,876
₩4,071,876
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩4,071,876
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩4,071,876
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
양식
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 564-052-46
크기
250 × 250 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)