주요 문서
GF01552395
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 100 m, filament diameter 0.014mm
동의어(들):
ES305710
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩276,994
₩276,994
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩276,994
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩276,994
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 015-523-95
길이
100 m
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)