주요 문서
GF55213882
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
50g lump, 100mm max. lump size
동의어(들):
BI076100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141706
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 552-138-82
중량
50 g
최대 종괴 크기
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)