주요 문서
GF47821495
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, grade kapton hn
동의어(들):
IM301200
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,270,454
₩2,270,454
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,270,454
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩2,270,454
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 478-214-95
길이
2 m
두께
0.025 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)