문서
GF15602093
Polyimide
(PI), sheet, thickness 1 mm, size 597 × 597 mm, grade cirlex cl
동의어(들):
IM303110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 156-020-93
크기
597 × 597 mm
두께
1 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable