주요 문서
GF47027112
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness
동의어(들):
MG010350
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩2,091,408
₩2,091,408
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩2,091,408
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩2,091,408
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 470-271-12
크기 × 두께
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)