주요 문서
GF40322281
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 100 mm, wall thickness 0.051 mm
동의어(들):
AL047100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
GF40322281 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥95%
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 403-222-81
길이
100 mm
O.D.
0.71 mm
벽 두께
0.051 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)