주요 문서
GF18149238
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 50 g, purity 99.9%
동의어(들):
FE596010
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩476,035
₩476,035
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩476,035
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
₩476,035
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99.9%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 181-492-38
중량
50 g
최대 입자 크기
50 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. Could this iron oxide be used for tumbling rocks
    1 답변
    1. Unfortunately, information regarding the hardness of Fe3O4 (GF18149238) is unavailable. The suitability for use in tumbling rocks is unknown. Compounds such as SiC or Al2O3 may be more commonly used for this application.