주요 문서
GF28171852
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm
동의어(들):
FV321025
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩1,811,978
₩1,811,978
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩1,811,978
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩1,811,978
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 281-718-52
크기
150 × 150 mm
두께
0.025 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)