주요 문서
GF24856061
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.125mm thickness, annealed
동의어(들):
NI030271
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,315,339
₩1,315,339
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,315,339
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩1,315,339
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 248-560-61
크기 × 두께
2 m × 0.125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)