주요 문서
GF23296147
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 50g
동의어(들):
PB106300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,263,066
₩1,263,066
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,263,066
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,263,066
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
양식
granular
제조업체/상표
Goodfellow 232-961-47
중량
50 g
공칭 과립 크기
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)