주요 문서
GF22672537
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, light tight (lt)
동의어(들):
PT040250
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,413,185
₩1,413,185
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,413,185
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,413,185
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (light tight (lt))
제조업체/상표
Goodfellow 226-725-37
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)