주요 문서
GF04742489
Polyimide
(PI), sheet, thickness 1.5 mm, size 140 × 140 mm, grade cirlex cl
동의어(들):
IM303120
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,309,858
5 EA
₩4,977,256
10 EA
₩9,168,698
₩1,309,858
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,309,858
5 EA
₩4,977,256
10 EA
₩9,168,698
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩1,309,858
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 047-424-89
크기
140 × 140 mm
두께
1.5 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)