주요 문서
GF13795454
Titanium-gallium alloy, Ti92Ga8
50g lump, 25mm max. lump size
동의어(들):
TJ206100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩927,507
₩927,507
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩927,507
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩927,507
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
벌크 견적 요청
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 137-954-54
중량
50 g
최대 종괴 크기
25 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)