주요 문서
GF09358746
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, natural
동의어(들):
SU321100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩390,978
5 EA
₩1,579,543
10 EA
₩2,886,457
₩390,978
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩390,978
5 EA
₩1,579,543
10 EA
₩2,886,457
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩390,978
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 093-587-46
크기
100 × 100 mm
두께
0.1 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the PPS concentration in this film?
    1 답변
    1. The polyphenylene sulfide with the article number GF09358746 is a pure substance. The supplier does not provide any information on the purity of the compound.