주요 문서
GF07584385
Zinc
rod, 7.62 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.9%
동의어(들):
ZN007914
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
65.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
GF07584385 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
분석
99.9%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 075-843-85
저항도
5.8 μΩ-cm, 20°C
길이
1000 mm
직경
7.62 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)