주요 문서
GF07086775
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 20 m, wall thickness 0.17 mm
동의어(들):
AM307013
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 070-867-75
길이
20 m
벽 두께
0.17 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)