주요 문서
GF58818471
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), powder, max. particle size 50micron, weight 500 g, min. particle size 5micron
동의어(들):
AM306010
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩650,108
₩650,108
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩650,108
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩650,108
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 588-184-71
중량
500 g
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
애플리케이션
  • Δ9-THC research solution as a cannabinoid standard: The (±)- Δ9-THC solution serves as a synthetic THC analytical reference in cannabinoid research, aiding in the calibration and validation of analytical techniques such as high-performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). This application is vital for ensuring accurate cannabinoid profiling in pharmaceutical and biochemical studies (Shen et al., 2021).
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1