주요 문서
GF05452534
Aluminum
foil, thickness 0.002 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.1%
동의어(들):
AL000300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩1,840,398
10 EA
₩3,360,665
₩1,840,398
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩1,840,398
10 EA
₩3,360,665
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩1,840,398
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99.1%
양식
foil
autoignition temp.
1400 °F
제조업체/상표
Goodfellow 054-525-34
저항도
2.6548 μΩ-cm
크기
100 × 100 mm
두께
0.002 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)