주요 문서
GF02673581
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, clear clear
동의어(들):
ES301250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
제품 GF02673581은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 026-735-81
길이
0.5 m
두께
0.05 mm
색상
clear clear
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)