문서
GF96645549
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.15 mm, size 600 × 600 mm, condition additive free polymer
동의어(들):
ET311251
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 966-455-49
크기
600 × 600 mm
두께
0.15 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable