주요 문서
GF00565400
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
동의어(들):
PT045120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 005-654-00
길이 × 직경
2 m × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)