주요 문서
F1013
Sigma-Aldrich
Iron(III) tartrate
Fe ~20 %
동의어(들):
Ferric tartrate, Iron(III) tartrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩60,088
₩60,088
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩60,088
About This Item
Linear Formula:
Fe2(C4H4O6)3
CAS Number:
Molecular Weight:
555.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩60,088
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
구성
Fe, ~20%
SMILES string
O=C1[C@H](O)C(O)C(O[Fe](OC(C(O)C(O)C(O[Fe]2OC(C(O)[C@H](O)C(O2)=O)=O)=O)=O)O1)=O
InChI
1S/3C4H6O6.2Fe/c3*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h3*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;;;2*+3/p-6
InChI key
SFOKDWPZOYRZFF-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Additive used to assess the spinnability of cellulose / alkaline ferric tartrate solutions
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)