주요 문서
307726
Sigma-Aldrich
Iron(II) oxalate dihydrate
99%
동의어(들):
Ferrous oxalate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩89,219
500 G
₩128,398
₩89,219
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩89,219
500 G
₩128,398
About This Item
Linear Formula:
FeC2O4 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
179.89
Beilstein:
3757620
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩89,219
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
for analytical purposes
분석
99%
양식
powder
density
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI key
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.