주요 문서
38385
Sigma-Aldrich
Dichlorodiisopropylsilane
≥97.0% (GC)
동의어(들):
Diisopropyldichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩97,643
25 ML
₩357,788
₩97,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩97,643
25 ML
₩357,788
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14Cl2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
185.17
Beilstein:
1736244
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩97,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.444
bp
66 °C/27 mmHg (lit.)
density
1.026 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14Cl2Si/c1-5(2)9(7,8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Protecting group reagent; brings two alcohols in close contact for "tethering technique"[1][2]
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J.H. Hutchinson et al.
Tetrahedron Letters, 32, 573-573 (1991)
C.L. Bradford et al.
Tetrahedron Letters, 36, 4189-4189 (1995)
David Gräfe et al.
Nature communications, 9(1), 2788-2788 (2018-07-19)
Existing photoresists for 3D laser lithography that can be removed after development in a subtractive manner typically suffer from harsh cleavage conditions. Here, we report chemoselectively cleavable photoresists for 3D laser lithography based on silane crosslinkers, allowing the targeted degradation