주요 문서
E32800
Sigma-Aldrich
Ethyl indole-2-carboxylate
97%
동의어(들):
2-Ethoxycarbonylindole, NSC 10076
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩112,564
25 G
₩434,014
₩112,564
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩112,564
25 G
₩434,014
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩112,564
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,2H2,1H3
InChI key
QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • CRTH2 receptor antagonists
  • Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
  • Cannabinoid CB1 receptor antagonists
  • Inhibitors of Human Reticulocyte 15-Lipoxygenase-1
  • N-(benzoylphenyl)-1H-indole-2-carboxamides as potent antihypertriglyceridemic agents
  • A antiproliferative agent against human leukemia K562 cells
  • Inhibitors of p38 MAP kinase
  • Acetolactate synthase inhibitors
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)