주요 문서
E21604
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclopropanecarboxylate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩117,740
₩117,740
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩117,740
About This Item
Linear Formula:
C3H5CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
Beilstein:
2039752
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩117,740
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.420 (lit.)
bp
129-133 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1CC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
64.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
18 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Haocheng Liu et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-16)
Mangoes (Mangifera indica L.) are wildly cultivated in China with different commercial varieties; however, characterization of their aromatic profiles is limited. To better understand the aromatic compounds in different mango fruits, the characteristic aromatic components of five Chinese mango varieties