주요 문서
166634
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromobenzophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩98,049
₩98,049
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩98,049
About This Item
Linear Formula:
(BrC6H4)2CO
CAS Number:
Molecular Weight:
340.01
Beilstein:
2049958
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩98,049
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
171-174 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI key
LFABNOYDEODDFX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
4,4′-Dibromobenzophenone is the main degradation product of bromopropylate in honey[1].
애플리케이션
4,4′-Dibromobenzophenone was used in the synthesis of high molecular weight poly(p-phenylene) derivatives via palladium-catalyzed polycondensation reaction[2].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pd-catalyzed polycondensation of aromatic monomers with functional groups.
Rehahn M, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 11(11), 535-539 (1990)
G Formica
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 67(5), 896-901 (1984-09-01)
An analytical procedure is described for determination of residues of bromopropylate (BP) and its main degradation product 4,4'-dibromobenzophenone (BBP) in honey. The method also allows the determination of 4,4'-dibromobenzilic acid (BBA), a potential intermediate to BBP. The method involves dissolution