주요 문서
E20705
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexaneacetate
≥98%
동의어(들):
Ethyl cyclohexylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11CH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
Beilstein:
2043392
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
211-212 °C/766 mmHg (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
ZBDAMDWKXGTKBT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)