주요 문서
DWKW651506
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
동의어(들):
W651506
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
567 EACH
₩964,352
₩964,352
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
567 EACH
₩964,352
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.17
₩964,352
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
preconditioned (pre-scored)
포장
pkg of 567 ea
제조업체/상표
WHEATON® W651506
용량
2 mL
직경 × 높이
11.8 mm × 122 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Lyophilization
특징 및 장점
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
법적 정보
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)