주요 문서
DWKW651469
Wheaton® Cryule Cryogenic Ampule
동의어(들):
W651469
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.17
포장
pkg of 293 ea
제조업체/상표
WHEATON® W651469
용량
5 mL
직경 × 높이
16.5 mm × 98 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Biological Sample Preservation
특징 및 장점
  • For biological sample preservation in glass
  • Allows for storage at low temperatures
  • Can be used in the vapor phase of liquid nitrogen
  • Special design allows for storage at low temperatures as well as rapid thawing
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)