주요 문서
DWK176762
Wheaton® Ampule
동의어(들):
176762
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 EACH
₩944,356
₩944,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
25 EACH
₩944,356
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.17
₩944,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
standard type
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
WHEATON® 176762
용량
20 mL
직경 × 높이
28 mm × 100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Packaging samples and certified standards
특징 및 장점
  • Commonly used for packaging certified standards
  • Consistent with low background counts
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)