주요 문서
DWK63C49
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE, Blood bank dropper
동의어(들):
63C49
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EACH
₩164,735
₩164,735
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EACH
₩164,735
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
₩164,735
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
Borosilicate glass/PTFE
사용
Blood bank dropper
포장
pkg of 1000 ea
제조업체/상표
Kimble® 63C49
길이
5.75 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
애플리케이션
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
특징 및 장점
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)