주요 문서
CLS7095D5X
Corning® disposable Pasteur pipettes, bulk pack, non-sterile, unplugged
size 5.75 in., borosilicate
동의어(들):
pipettes, serological pipets, serological pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩124,033
₩124,033
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩124,033
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.04
₩124,033
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
포장
case of 1000 ea
pack of 200 ea
제조업체/상표
Corning 7095D-5X
크기
5.75 in.
응용 분야
PFAS testing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy and optically clear borosilicate glass.
  • Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
  • Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
  • Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Discover our complete solutions: Reliable products and precision tools to more accurately quantify PFAS compounds in diverse samples including water, wastewater, soil, food, blood, etc.
전체 솔루션을 알아보세요. 신뢰할 수 있는 제품과 정밀한 툴로 물, 폐수, 흙, 식품, 혈액 등이 포함된 다양한 샘플에서 PFAS 화합물의 양을 더욱 정확하게 측정할 수 있습니다.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.