주요 문서
DWK286218204
DURAN® silicone rubber seal
GL 32 neck, diam. × thickness (29 mm) (16 mm)
동의어(들):
286218204
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
제품 DWK286218204은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
silicone seal
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 286218204
직경 × 두께
(29 mm) (16 mm)
피팅
GL 32 neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Suitable for PBT screw cap
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)