주요 문서
DWK241703702
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (250 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
241703702
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
제품 DWK241703702은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
glass flask
round bottom
조인트
joint: ST/NS neck29/32
특징
lid
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 241703702
플라스크 용량
(250 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
특징 및 장점
  • Complies with DIN ISO 4797
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
  • Tight closure due to standard interchangeable ground neck joint
  • The geometry permits very uniform heating
  • Closable with glass and plastic stopper
  • Fired-on, highly durable white print
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)