주요 문서
DWK233302303
DURAN® Pasteur pipette with long draw fine tip
capacity (2 mL), pkg of 4 packs, pack of 250 ea, non-sterile
동의어(들):
233302303
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
제품 DWK233302303은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
무균
non-sterile
특징
graduation: no
포장
pack of 250 ea
pkg of 4 packs
제조업체/상표
DURAN®
용량
(2 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass 5.1 is more stable than soda-lime glass and is therefore insensitive to rapid temperature changes and chemical stress. Nearly inert borosilicate glass minimizes interactions with the material and reduces the risk of sample contamination. Pasteur pipettes with short or long extended, fine tip (150 and 230 mm). The filling volume is approx. 2 ml. Natural rubber teat can be ordered separately.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)