주요 문서
Z514896
Kimax® high strength centrifuge tube
Kimax® high strength centrifuge tube
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
screw-thread w/ cap, capacity 15 mL
동의어(들):
45600-15
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩453,096
₩453,096
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩453,096
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
₩453,096
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass Type 1
screw top cap
무균
non-sterile
특징
RCF 13,100 × g
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Kimble®
O.D. × L
18 mm × 102 mm
용량
15 mL
피팅
thread for 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubes have been chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength than standard borosilicate centrifuge tubes. These tubes can be centrifuged up to 13,100 RCF when used with an accessory rubber adapter sleeve in a 50 mL rotor cavity. They can withstand temperatures up to 300°C. Always discard the rubber adapter if a tube has broken in it.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
활성 필터
    • 상품평 1
    • 투표 0
    별 5개 중 5개입니다.
    High strength glass centrifuge tube
    Works well with the rubber adapter, used at ~11k rcf.
    Google로 번역