주요 문서
DWK209427
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 125 mL, low-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 51 mm × 98 mm, 38-410
동의어(들):
209427
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
72 EACH
₩319,116
₩319,116
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
72 EACH
₩319,116
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩319,116
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
low-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
포장
pkg of 72 ea
제조업체/상표
WHEATON® 209427
보틀 직경 × 높이
51 mm × 98 mm
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Superior double seal closure for leak resistance
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)