주요 문서
DWK11-5300-500
Wheaton® Microliter Vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩89,016
₩89,016
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩89,016
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩89,016
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical polypropylene vial
포장
pkg of 1 packs
제조업체/상표
WHEATON® 11-5300-500
용량
500 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chromatography
특징 및 장점
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)