주요 문서
D77206
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenedinitrile
97%
동의어(들):
trans-1,4-Dicyano-2-butene, Dihydromucononitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCCH2CH=CHCH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
106.13
Beilstein:
1720228
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
flakes
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES string
N#CC\C=C\CC#N
InChI
1S/C6H6N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-4H2/b2-1+
InChI key
BSVZXPLUMFUWHW-OWOJBTEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)