주요 문서
D78008
Sigma-Aldrich
1,6-Dicyanohexane
98%
동의어(들):
Suberonitrile, Hexamethylene dicyanide, Octanedinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NC(CH2)6CN
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
Beilstein:
1744365
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−3.5 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H12N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-6H2
InChI key
BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)