주요 문서
D65607
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
95%
동의어(들):
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩120,481
₩120,481
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩120,481
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6H(CH2Cl)2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩120,481
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
bp
180 °C/20 mmHg (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1CCl
InChI
1S/C11H14Cl2/c1-7-4-8(2)11(6-13)9(3)10(7)5-12/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1