주요 문서
725919
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(bromomethyl)biphenyl
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
α,α′-Dibromo-p,p′-bitolyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩84,042
5 G
₩246,848
₩84,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩84,042
5 G
₩246,848
About This Item
Linear Formula:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
340.05
Beilstein:
2444585
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩84,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
mp
170-173 °C
작용기
bromo
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)-c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
InChI key
HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)