주요 문서
D60001
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dichlorocyclohexane
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
D60001 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4917 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
density
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
GZEZIBFVJYNETN-PHDIDXHHSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)