주요 문서
D49806
Sigma-Aldrich
Dibutyldimethoxytin
동의어(들):
Dibutyltin dimethoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]2Sn(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
295.01
Beilstein:
4129589
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
반응 적합성
core: tin
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
density
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(OC)OC
InChI
1S/2C4H9.2CH3O.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;/q;;2*-1;+2
InChI key
ZXDVQYBUEVYUCG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 31, 3595-3595 (1990)