주요 문서
D205206
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylbenzidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩272,934
₩272,934
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩272,934
About This Item
Linear Formula:
4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
CAS Number:
Molecular Weight:
336.43
Beilstein:
2220993
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
powder
분석:
97%
₩272,934
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
기술
titration: suitable
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
InChI key
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
N,N′-Diphenylbenzidine can be employed as a building block for in the preparation of hole-transporting materials for organic LEDs.[1][2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Amorphous molecular materials: charge transport in the glassy state of N, N′ -di (biphenylyl)-N, N′ -diphenyl-[1, 1′ -biphenyl]-4, 4′ -diamines
Okumoto K, et al.
Synthetic Metals, 111(23), 473-476 (2000)
Synthesis and Characteristics of Poly [N, N′ -diphenyl-N, N′ -bis (4-aminobiphenyl)-(1, 1′ -biphenyl)-4, 4′ -diamine pyromellitimide] as a Hole Injecting and Transporting Layer for Hybrid Organic Light-Emitting Device
Kim Youngkyoo, et al.
Macromolecules, 35(23), 8759-8767 (2002)